Learn More
GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Small Roll
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101.6 x 101.6 mm
101.6 x 25.4 mm
101.6 x 50.8 mm
12.7 x 25.4 mm
12.7 x 31.8 mm
19.1 x 15.9 mm
25.4 x 19.1 mm
25.4 x 50.8 mm
28.6 x 19.1 mm
31.8 x 12.7 mm
31.8 x 22.2 mm
31.8 x 31.8 mm
32.5 x 15.9 mm
33 x 15.9 mm
38.1 x 19.1 mm
44.5 x 25.4 mm
50.8 x 25.4 mm
50.8 x 38.1 mm
50.8 x 50.8 mm
57.2 x 25.4 mm
57.2 x 31.8 mm
63.5 x 38.1 mm
76.2 x 101.6 mm
76.2 x 25.4 mm
76.2 x 50.8 mm
76.2 x 76.2 mm
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 2000
Pack of 500
Beschreibung
- Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
- Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
- Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
- Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
- Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
- Available in various sizes
- Stored on a 76.2 mm roll
Spezifikation
Spezifikation
| Adhesive Type | Permanent |
| Color | White |
| Finish | Matte |
| Format | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Labels per Row | 1 Label |
| Quantity | 2000/Pk. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.