Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Dounce Tissue Grinders
Produktkod. 10374171 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacity:
0.03 oz., 1mL
0.23 oz., 7mL
0.5 oz., 15mL
1.35 oz., 40mL
Length (English):
4.92 in.
6.8 in.
8.26 in.
11.2 in.
Length (English) Tube:
1.8 in.
3.22 in.
3.7 in.
5.5 in.
Tube Diameter (English) Outside:
0.43 in.
0.51 in.
0.86 in.
1.25 in.
Förpackningsstorlek:
Each
Pack of 2
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10374171
Brand: DWK Life Sciences 357544
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ideal for enzyme studies. Wheaton™ Dounce Tissue Grinders are designed to retain a high percentage of cell nuclei, mitochondria, and proteins in soft tissues or cell suspensions.
  • Sample covers the pestle ball, preventing heat buildup by reducing friction against the mortar
  • Mortar features large reservoir and pouring lip
  • Supplied with “loose” and “tight” pestles
  • Components are made of low extractable borosilicate glass
Beställningsinfo
  • Tight pestle clearance: 0.0020 ±0.001 in. (0.05 ±0.025mm)
  • Loose pestle clearance: 0.114 ±0.001 in. (0.114 ±0.025mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacity (English) 0.5 oz.
Capacity (Metric) 15 mL
Material Borosilicate Glass
Product Type Dounce Tissue Grinder
For Use With (Application) Designed to retain a high percentage of cell nuclei, mitochondria and Proteins in soft tissues or cell suspensions
Length (English) 8.26 in.
Length (Metric) 210mm
Length (English) Tube 3.7 in.
Length (Metric) Tube 94mm
Tube Diameter (English) Outside 0.86 in.
Tube Diameter (Metric) Outside 22mm
Capacity 0.5 oz., 15mL
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.