Learn More
VPS13B Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Beskrivning
VPS13B Polyclonal antibody specifically detects VPS13B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | VPS13B |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | HRP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | cohen syndrome protein 1, DKFZp313I0811, KIAA0532, vacuolar protein sorting 13 homolog B (yeast) |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | VPS13B antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human VPS13B. The immunogen is located within amino acids 90 - 140 of VPS13B. Amino Acid Squence: TNRSTAESTKSSIKPRR |
| Purification Method | Peptide affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?