Learn More
Ismatec™ Viton™ Tubing for Peristaltic Pumps
Product Code. 12448630
Click to view available options
Tubing Size:
26
30
42
46
48
Diameter (Metric) Inner:
0.89 mm
1.14 mm
2.06 mm
2.54 mm
2.79 mm
Unit Size:
50ft
Each
Product Code. 12448630
missing translation for 'mfr': Ismatec™ 9763226
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Has excellent chemical resistance, especially to acids and alkalis, making it an excellent choice for demanding applications such as acid and solvent transfer. It also handles temperatures from 8 to 400°F, making it ideal for high-temperature work.
  • Tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Regulatory approvals to match your unique application
Tekniske data
Certifications/Compliance FDA approved; Prop 65 NA (no Prop 65 chemicals)
Description Extension Tubing, Viton, 0.89 mm ID, 50 ft/pk
Diameter (English) Inner 0.035 in.
Diameter (Metric) Inner 0.89 mm
Material Viton
Diameter (English) Outer 0.101 in.
Diameter (Metric) Outer 2.59 mm
Overall Length (English) 50 ft.
Overall Length (Metric) 15.2 m
For Use With C/L Pump Series
Packaging Quantity 50 ft./pk.
Tubing Size 26
Flow Rate 10.8 mL/min.
Material (Seal) Viton
Maximum Pressure 25.3 psi, 1.75 bar
Product Type Microbore Tubing
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.