Learn More
Descrizione
- Gloves provide level 3/C blade cut resistance, abrasion resistance, and high tear resistance
- High-performance elastomer (HPE) coating on the palm and fingers for enhanced grip capabilities
- Soft-grip foam coating provides mechanical abrasion resistance
- Highly flexible with very good tactile sensation
- Uvex Climazone technology reduces excessive moisture and warmth
- 3D Ergo technology for a secure fit
- Silicone-free according to the imprint test
Specifica
Specifica
| Coated Area | Palm and fingertips |
| Coating Material | HPE |
| Color | Gray |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | HPPE, Polyamide, Glass, Bamboo Viscose |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Size | 10 |
| EN388 Standard | 3X42C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?