missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USH1C Antibody (006), FITC, Novus Biologicals™

Product Code. 18636191 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18636191 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18636191 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289584F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

USH1C Monoclonal antibody specifically detects USH1C in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen USH1C
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 006
Conjugate FITC
Dilution ELISA
Formulation PBS
Gene Alias AIE75, AIE-75, Antigen NY-CO-38/NY-CO-37, Autoimmune enteropathy-related antigen AIE-75, deafness, autosomal recessive 18, DFNB18, harmonin, NY-CO-37, NY-CO-38, PDZ-45, PDZ73, PDZ-73, PDZ-73/NY-CO-38, Protein PDZ-73, Renal carcinoma antigen NY-REN-3, ush1cpst, Usher syndrome 1C (autosomal recessive, severe), Usher syndrome type-1C protein
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human USH1C (Q9Y6N9-1; Met1-Phe552).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction, Vision
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10083
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.