Learn More
Thermo Scientific Chemicals Urocortin II, Human
Product Code. 15448449
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
1mg
Product Code. 15448449
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66900.M^
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Species Human
Purification Method HPLC
Content And Storage -30°C to -10°C
Format Solid
Molecular Weight (g/mol) 4449.27
Product Type Urocortin II, human
Quantity 1 mg
Regulatory Status RUO - research use only
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis