Learn More
Uric acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16422379
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
16422379 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16422379 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB2130
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Uric acid, scavenger of oxygen radical, is a very important antioxidant that help maintains the stability of blood pressure and antioxidant stress. Uric acid can remove reactive oxygen species (ROS) such as singlet oxygen and peroxynitrite, inhibiting lipid peroxidation.
Uric acid, scavenger of oxygen radical, is a very important antioxidant that help maintains the stability of blood pressure and antioxidant stress. Uric acid can remove reactive oxygen species (ROS) such as singlet oxygen and peroxynitrite, inhibiting lipid peroxidation.
Specifica
Chemical Name or Material Uric acid
CAS 69-93-2
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C5H4N4O3
Quantity 1 g
Solubility Information H2O : 10 mg/mL (59.48 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)NC2=C(NC(N2)=O)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 168.11
Formula Weight 168.11
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.