Learn More
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3
Product Code. 16367971
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Product Code. 16367971
Brand: ABEBA™ 31628/39
Only null left
Add to basket
Add to basket
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3 are made of black tear and water resistant fabric with a slip resistant PU/TPU outsole.
  • Comfort, safety and style
  • Comply to EN ISO 20345 : 2012, S3, SRC
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Slip resistant PU/TPU outsole
  • Tear and water resistant fabric
  • Steel toe cap (200 joules)
  • Textile antipuncture midsole
  • Breathable and antibacterial lining with silver ions
  • Sanitized treatment
  • Removable insole Active comfort
Specifications
Certifications/Compliance CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD
Closure Type Laces
Color Black
Eyelets Material Steel
Liner Material Breathable silver ions lining
Lug Type Padded
Material Textile
Size 39
Sole Features Slip and abrasion resistant, ESD dissipative
Sole Material Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane
Style Trainer
Toe Material Steel
Packaging Quantity 1 Pair
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 20345 : 2012
Resistant To Water
Waterproof Yes
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis