Learn More
Descrizione
UGT1A9 Polyclonal antibody specifically detects UGT1A9 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigen | UGT1A9 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Janelia Fluor 669 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 2.4.1.17, GNT1, HLUGP4, LUGP4, polypeptide A9, UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A9, UDP-glucuronosyltransferase 1-9, UDP-glucuronosyltransferase 1A9, UDP-glucuronosyltransferase 1-I, UDPGT, UDPGT 1-9, UGT1, UGT1*9, UGT1.9, UGT1-09, UGT1-9, UGT1AI, UGT1I, UGT-1I |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 26-250 of human UGT1A9 (NP_066307.1).,, Sequence:, GKLLVVPMDGSHWFTMRSVVEKLILRGHEVVVVMPEVSWQLGRSLNCTVKTYSTSYTLEDLDREFKAFAHAQWKAQVRSIYSLLMGSYNDIFDLFFSNCRSLFKDKKLVEYLKESSFDAVFLDPFDNCGLIVAKYFSLPSVVFARGILCHYLEEGAQCPAPLSYVPRILLGFSDAMTFKERVRNHIMHLEEHLLCHRFFKNALEIASEILQTPVTEYDLYSHTSI |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?