Learn More
U0126-EtOH, MedChemExpress
Product Code. 16495706
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
Product Code. 16495706
Brand: Medchem Express HY12031
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress U0126 (U0126-EtOH) is a potent, non-ATP competitive and selective MEK1 and MEK2 inhibitor, with IC50s of 72 nM and 58 nM, respectively. U0126 is an autophagy and mitophagy inhibitor.
U0126 (U0126-EtOH) is a potent, non-ATP competitive and selective MEK1 and MEK2 inhibitor, with IC50s of 72 nM and 58 nM, respectively. U0126 is an autophagy and mitophagy inhibitor.
Specifica
Chemical Name or Material U0126-EtOH
Physical Form Solid
CAS 1173097-76-1
Color Off-White
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C20H22N6OS2
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (117.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=CC=CC=C1S/C(N)=C(/C(C#N)=C(SC2=C(C=CC=C2)N)\N)C#N.CCO
Molecular Weight (g/mol) 426.56
Formula Weight 426.56
Percent Purity 96.54%
Grade Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato