Learn More
Tylosin tartrate, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Packungsgröße:
50mg
Beschreibung
Tylosin tartrate is a macrolide antibiotic found naturally as a fermentation product of Streptomyces fradiae. Tylosin tartrate exerts potent antimicrobial activity against Gram-positive bacteria. Tylosin tartrate is widely used as a feed additive for promoting animal growth. Tylosin tartrate is used for veterinary purposes against bacterial dysentery and respiratory diseases in poultry, pigs and cattle.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Tylosin tartrate |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 74610-55-2 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 50 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C50H83NO23 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Solubility Information | H2O : ≥ 100 mg/mL (93.79 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (93.79 mM) |
| SMILES | C[C@@H](O[C@@]1([H])O[C@H]([C@H]([C@@H](CC2=O)O)C)[C@H](C[C@H](C(/C=C/C(C)=C/[C@H](CO[C@H](O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]3OC)[C@@H]3OC)[C@@H](CC)O2)=O)C)CC=O)[C@H]([C@@H]([C@H]1O)N(C)C)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]4O)([H])C[C@]4(O)C.O[C@@H](C(O)=O)[C@@H](O)C(O)=O |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.