Learn More
Sarstedt™ Tube, 50mL
Description
- Polypropylene construction
- Printed writing space and graduations
- Assembled with high-density red polyethylene cap
- Sterile and non-pyrogenic
- Endotoxin-free
- Styrofoam container
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | ADR, IVD, CE |
| Closure Material | HDPE |
| Closure Color | Red |
| Color | Transparent |
| Capacity (Metric) | 50 mL |
| Disposable | Single-use |
| Material | Polypropylene |
| No. per Case | 300 |
| No. per Pack | 25 |
| Quantity | 300 |
| Show More |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?