Learn More
TRPM7 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-58525
 View more versions of this product
Product Code. 18232435
  • 559.00 € / 100µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
TRPM7 Polyclonal specifically detects TRPM7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TRPM7
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
CHAK, CHAK1FLJ25718, Channel-kinase 1, EC 2.7.11.1, Long transient receptor potential channel 7, LTRPC ion channel family member 7, LTrpC7, LTrpC-7, LTRPC7FLJ20117, transient receptor potential cation channel subfamily M member 7, transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 7, transient receptor potential-phospholipase C-interacting kinase, TRP-PLIK
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
TRPM7
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:SQPSCKSHLETGTKDQETVCSKATEGDNTEFGAFVGHRDSMDLQRFKETSNKIKILSNNNTSENTLKRVSSLAGFTDCHRTSIPVHSKQAEKISRRPSTEDTHEVDSKAALIPDWLQDRPSNREMPSEEGTLNGLTSPFKPAM
100 μL
Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
54822
Human
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only