Learn More
Trifluoroacetic Acid Solution 1%, Certified, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical
Shop All Fisher Chemical ProductsSpecifications
Specifications
| CAS | 76-05-1 |
| Molecular Formula | C2HF3O2 |
| MDL Number | MFCD00004169 |
| Synonym | trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova |
| InChI Key | DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | trifluoroacetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.02 |
| PubChem CID | 6422 |
| ChEBI | CHEBI:45892 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1% Trifluoroacetic acid in water
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H319-Causes serious eye irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?