Learn More
MedChemExpress Triethylene glycol
Specifica
Specifica
| Molecular Weight (g/mol) | 150.17 g/mol |
| CAS | 112-27-6 |
| Content And Storage | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | PROTAC Linker 25 |
| Solubility | H2O : 100 mg/mL (665.91 mM; Need ultrasonic) |
| Target | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?