Learn More
Triethyl orthoformate, Reagent Grade, 98%, Honeywell™
Product Code. 15688180 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 L
20 L
Packaging:
Glass Bottle
Stainless steel can
Unit Size:
1 L
20 L
Product Code. 15688180
Brand: Honeywell Research Chemicals T604531L
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 122-51-0
Molecular Formula C7H16O3
Molecular Weight (g/mol) 148.202
InChI Key GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
IUPAC Name diethoxymethoxyethane
SMILES CCOC(OCC)OCC
Tekniske data
Melting Point -76°C (literature)
Density 0.891 g/mL at 25 °C(lit.)
Boiling Point 146°C (literature)
Packaging Glass Bottle
Linear Formula CH(OC2H5)3
MDL Number MFCD00131528
Quantity 1 L
UN Number UN2524
Beilstein 605384
Vapor Density 5.11 (vs air)
Percent Purity >97.5%
Grade Reagent
Chemical Name or Material Triethyl orthoformate, Reagent grade, 98%
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.