Learn More
Tri-n-butyltin fluoride
Product Code. 11364527
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11364527 25 g 25g
11470231 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11364527 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039602.14
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1983-10-4 | C8H15NaO2 | 166.20 g/mol
Tri-n-butyltin fluoride is a reagent used for the selective desilylation of bis(silyl) enol ethers. It is also used as antifoulant for marine paints; reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1983-10-4
MDL Number MFCD00013547
Specifica
Melting Point 248°C to 252°C
Odor Pungent
Molecular Formula C8H15NaO2
Quantity 25 g
UN Number UN3146
Sensitivity Moisture sensitive
Synonym sodium octanoate, sodium caprylate, octanoic acid, sodium salt, sodium n-octanoate, sodium octoate, caprylic acid sodium salt, natrium octanoat, octanoic acid sodium salt, unii-9xtm81vk2b, 9xtm81vk2b
Solubility Information Soluble in nonpolar organic solvents. Insoluble in water.
InChI Key BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;octanoate
Molecular Weight (g/mol) 166.20
PubChem CID 23664772
Formula Weight 309.04
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Tri-n-butyltin fluoride
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.