missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, 98%

Artikelnummer. 15418915
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15418915 5 g 5g
15428915 25 g 25g
15438915 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15418915 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34384.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 49708-81-8 | C13H15ClO2 | 238.711 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 49708-81-8
Molecular Formula C13H15ClO2
Molecular Weight (g/mol) 238.711
MDL Number MFCD06797626
InChI Key NXXDIEYTMQYWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, e-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4'-chlorophenyl cyclohexancarboxylic acid, cis-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, atovaquone related compound 1, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl-, trans, 1r,4r-4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl
PubChem CID 2735792
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES C1CC(CCC1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O

Spezifikation

Melting Point 249°C to 254°C
Quantity 5 g
Formula Weight 238.71
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.