Learn More
DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ Roll Labels - 0.5 mL Tubes
Description
- Circular cryogenic labels formatted for handwriting
- Pre-cut peel off labels for tube tops with 0.5 mL
- Tough Spots™ on a roll are easy to write PVC cryogenic labels that accept writing from most lab markers
- Tough Spots™ come in a variety of colors and sizes to ensure the right label for the right job
- Label Dimensions: 0.375 in. (9.5 mm)
Spécification
Spécification
| Adhesive Type | Peel and Stick, Acrylic |
| Color | Coffee |
| Finish | Semi-gloss |
| Format | Roll |
| Material | Polyolefin |
| Print Technology | Laser |
| Product Type | Ultra Reflective Letter Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Quantity | 1000/Pk. |
| Length (English) | 0.375 in. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?