Learn More
Topotecan Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Topotecan Hydrochloride (SKF 104864A Hydrochloride) is a Topoisomerase I inhibitor with potent antineoplastic activities.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Topotecan Hydrochloride |
| CAS | 119413-54-6 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C23H24ClN3O5 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | SKF 104864A HydrochlorideNSC 609669 Hydrochloride |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (218.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (72.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H]Cl.O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=CC5=C(CN(C)C)C(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 457.91 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?