Learn More
TM5441, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422776
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
Artikelnummer. 16422776
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY101761
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress TM5441 is an orally bioavailable inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), has IC50 values between 13.9 and 51.1 μM and induces intrinsic apoptosis in several human cancer cell lines. TM5441 attenuates Nω-nitro-l-arginine methyl ester-induced cardiac hypertension and vascular senescence.
TM5441 is an orally bioavailable inhibitor of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), has IC50 values between 13.9 and 51.1 μM and induces intrinsic apoptosis in several human cancer cell lines. TM5441 attenuates Nω-nitro-l-arginine methyl ester-induced cardiac hypertension and vascular senescence.
Spezifikation
Chemical Name or Material TM5441
CAS 1190221-43-2
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H17ClN2O6
Quantity 25 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 300 mg/mL (699.59 mM)
SMILES ClC1=CC=C(NC(COCC(NC2=CC=CC(C3=COC=C3)=C2)=O)=O)C(C(O)=O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 428.82
Formula Weight 428.82
Percent Purity 98.18%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.