Learn More
Titan-(IV)-n-butoxid, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 223190100
Weitere Details : CAS : 5593-70-4 Gewicht : 10.00000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 10kg
Verpackung Kunststoffkanister
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15204694
  • 688.00 € / 10 Kilogramm
Verfügbar ab
17-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lewis-Säure
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
5593-70-4
340.35
FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
25203927
CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
C16H36O4Ti
MFCD00009433
butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
Butan-1-ol;titan
Spezifikation
Titanium(IV) n-butoxide
47°C
Kunststoffkanister
0.99
310.0°C to 314.0°C
-75°C
99%
99%
Ti[O(CH2)3CH3]4
butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Butan-1-ol;titan
25203927
Flüssig
0.9900g/mL
Authentic
1.486
50-80 mPa.s (20°C)
Farblos bis hellgelb
10kg
5593-70-4
C16H36O4Ti
MFCD00009433
Solubility in water: rapidly hydrolized by water. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
340.35
340.35
98+%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation