Learn More
Thiamet G, MedChemExpress
Product Code. 16415258
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
25mg
50mg
5mg
Artikelnummer. 16415258
Marke: Medchem Express HY12588
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Thiamet G is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which acts to remove O-GlcNAc from modified proteins, with Ki of 20 nM for human OGA.
Thiamet G is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which acts to remove O-GlcNAc from modified proteins, with Ki of 20 nM for human OGA.
Spezifikation
Chemical Name or Material Thiamet G
Physical Form Powder
CAS 1009816-48-1
Color White
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C9H16N2O4S
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Solubility Information H2O : ≥ 50 mg/mL (201.37 mM) ∣DMSO : ≥ 45 mg/mL (181.23 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@]2([H])N=C(NCC)S[C@@]2([H])O[C@@H]1CO
Molecular Weight (g/mol) 248.3
Formula Weight 248.3
Percent Purity 98.32%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.