Learn More
GA International Thermal-Transfer Cryogenic Labels for Frozen Vials and Surfaces
Description
- Ultra-resistant adhesive ensures no flagging or detachment when stored in liquid nitrogen
- Thermal-transfer printable for the best printout and barcode quality
- Ideal for labeling ambient temperature as well as frozen surfaces without thawing first
- No overlap or wrap-around required for proper adhesion
- Wide temperature range resistance
Spécification
Spécification
| Color | White |
| Finish | Medium Gloss |
| Format | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Labels per Row | 1 Label |
| Quantity | 2000/Pk. |
| Shape | Rectangle |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?