Learn More
Tetrahydroxyquinone, MedChemExpress
Beskrivning
Tetrahydroxyquinone (Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone), a primitive anticataract agent, is a redox active benzoquinone. Tetrahydroxyquinone can take part in a redox cycle with semiquinone radicals, leading to the formation of reactive oxygen species (ROS).
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Tetrahydroxyquinone |
| CAS | 319-89-1 |
| Color | Black |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C6H4O6 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone Tetrahydroxybenzoquinone |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (581.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C1C(O)=C(O)C(C(O)=C1O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 172.09 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?