Learn More
Tetrabutylammonium Borohydride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1 |
| Formula Weight | 257.3254 |
| Chemical Name or Material | Tetrabutylammonium Borohydride |