Learn More
Alfa Aesar™ tert-Butylglycolat, 94 %
Marke:  Alfa Aesar™ H35711.MD
Weitere Details : CAS : 50595-15-8 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427567
  • 177.00 € / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 08-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
50595-15-8
132.159
WINGEFIITRDOLJ-UHFFFAOYSA-N
11815394
CC(C)(C)OC(=O)CO
C6H12O3
MFCD03452739
tert-butyl glycolate, 2-tert-butyl glycolate, 2-t-butyl glycolate, glycolic acid tert-butyl ester, hydroxyacetic acid tert-butyl ester, acetic acid, hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl hydroxyacetate, t-butyl 2-hydroxyacetate, tert-butyl2-hydroxyacetate
Tert-Butyl 2-Hydroxyacetat
Spezifikation
tert-Butyl glycolate
250mg
C6H12O3
MFCD03452739
WINGEFIITRDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Tert-Butyl 2-Hydroxyacetat
11815394
Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Farblos bis hellgelb
50595-15-8
HOCH2CO2C(CH3)3
tert-butyl glycolate, 2-tert-butyl glycolate, 2-t-butyl glycolate, glycolic acid tert-butyl ester, hydroxyacetic acid tert-butyl ester, acetic acid, hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl hydroxyacetate, t-butyl 2-hydroxyacetate, tert-butyl2-hydroxyacetate
CC(C)(C)OC(=O)CO
132.159
132.16
94%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation