Learn More
MedChemExpress Teriparatide
Product Code. 16482619
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
1mg
Product Code. 16482619
Brand: MedChemExpress HYP0059
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Teriparatide (Human parathyroid hormone-(1-34)) is a PHT agonist. Teriparatide (Human parathyroid hormone-(1-34)) can be used for osteoporosis research.
Specifications
Purity 96.42%
CAS 52232-67-4
Content And Storage Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Molecular Weight (g/mol) 4117.72 g/mol
Product Type Reference compound
Quantity 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubility H2O : 100 mg/mL (24.29 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Human parathyroid hormone-(1-34)∣ hPTH (1-34)
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis