Learn More
Terbinafine hydrochloride, Tocris Bioscience™
Selective TASK3 activator
Brand: Tocris Bioscience 6484/250
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Terbinafine hydrochloride is a selective TASK3 activator (pEC50 = 6.2). Exhibits >10-fold selectivity for TASK3 over TREK2, TRESK, THIK1 and TASK2. Also inhibits TWIK1 (pIC50 = 5.69). Also antifungal; inhibits fungal sterol biosynthesis by inhibition of squalene epoxidase.Especificaciones
| 78628-80-5 | |
| N-[(2E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N-methyl-1-naphthalenemethanamine hydrochloride | |
| 250 mg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?