Learn More
Telotristat ethyl, MedChemExpress
Product Code. 16478227
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
Product Code. 16478227
Brand: Medchem Express HY13055A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Telotristat ethyl (LX1032) is a novel, orally-delivered inhibitor of tryptophan hydroxylase that reduces serotonin production.
Telotristat ethyl (LX1032) is a novel, orally-delivered inhibitor of tryptophan hydroxylase that reduces serotonin production.
Specifications
Chemical Name or Material Telotristat ethyl
CAS 1033805-22-9
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C27H26ClF3N6O3
Quantity 5 mg
Synonym LX1032LX1606
Solubility Information DMSO : ≥ 101.5 mg/mL (176.53 mM)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(O[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3N4N=C(C)C=C4)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(OCC)=O
Molecular Weight (g/mol) 574.98
Formula Weight 574.98
Percent Purity 99.12%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.