Learn More
Tafluprost, MedChemExpress
Description
Tafluprost(AFP-168) is an anti-glaucoma prostaglandin (PG) analog.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Tafluprost |
| CAS | 209860-87-7 |
| Color | Colorless |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H34F2O5 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | AFP-168 MK2452 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 270 mg/mL (596.65 mM) |
| SMILES | O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](/C=C/C(F)(F)COC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 452.53 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?