Learn More
Sutezolid, MedChemExpress
Beskrivning
Sutezolid (PNU-100480), an orally active oxazolidinone antimicrobial agent, acts by inhibiting bacterial protein synthesis. Sutezolid has potent activity against mycobacteria, and is used for the research of drug-resistant tuberculosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Sutezolid |
| Physical Form | Powder |
| CAS | 168828-58-8 |
| Color | White |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C16H20FN3O3S |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | PNU-100480 U-100480 PF-02341272 |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (141.48 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?