Learn More
Sunifiram, MedChemExpress
Product Code. 16407398
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
5mg
Product Code. 16407398
Brand: Medchem Express HY17550
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Sunifiram (DM-235) is a piperazine derived ampakine-like drug which has nootropic effects in animal studies with significantly higher potency than piracetam.
Sunifiram (DM-235) is a piperazine derived ampakine-like drug which has nootropic effects in animal studies with significantly higher potency than piracetam.
Specifications
Chemical Name or Material Sunifiram
Physical Form Solid
CAS 314728-85-3
Color White
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C14H18N2O2
For Use With (Application) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym DM-235
Solubility Information H2O : 50 mg/mL (203.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.6 mg/mL (10.56 mM)
SMILES CCC(N1CCN(C(C2=CC=CC=C2)=O)CC1)=O
Molecular Weight (g/mol) 246.3
Formula Weight 246.3
Percent Purity 99.89%
Grade Research
Show More Show Less
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.