missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUCNR1/GPR91 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18247065 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18247065 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18247065 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP100861AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SUCNR1/GPR91 Polyclonal specifically detects SUCNR1/GPR91 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SUCNR1/GPR91
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 532
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gene Alias GPR91G protein-coupled receptor 91, G-protein coupled receptor 91, P2Y purinoceptor 1, P2Y purinoceptor 1-like, succinate receptor 1
Gene Symbols SUCNR1
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide made to an internal portion of the human GPR91 protein (between residues 100-200) [Uniprot: Q9BXA5]
Quantity 0.1 mL
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 56670
Test Specificity GPR91 (A135) detects endogenous levels of GPR91 protein.
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.