Learn More
Tocris Bioscience™ SU 16f
Beskrivelse
Potent and selective platelet-derived growth factor receptor β (PDGFRβ) inhibitor (IC50 = 10 nM) that displays > 14-fold, > 229-fold and > 10000-fold selectivity over VEGFR2, FGFR1 and EGFR respectively. Inhibits proliferation of HUVEC and NIH3T3 cells in vitro (IC50 = 0.11 μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 386.44 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 386.451 |
| Chemical Name or Material | SU 16f |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?