Learn More
Techne™ Dri-Block™ Aluminum Heating Block Insert
Beskrivning
- Versatile range of interchangeable heating blocks work with many size sample tubes and plates
- Heaters sold separately
Specifikationer
Specifikationer
| Description | No thermometer hole |
| Material | Anodized Aluminum |
| No. of Places | 96 |
| Type | Insert Block |
| Diameter (Metric) Well | 1 mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?