Learn More
STK32B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 15438-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16804614
  • 410.00 € / 150µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
This gene encodes a serine-threonine protein kinase. Serine-threonine kinases transfer phosphate molecules to the oxygen atoms of serine and threonine. A genomic deletion affecting this gene has been associated with Ellis-van Creveld syndrome, an autosomal recessive skeletal dysplasia. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Specifications
Specifications
STK32B
Polyclonal
Unconjugated
STK32B
HSA250839, serine/threonine kinase 32B, STK32, STK32B, STKG6, YANK2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
305431, 55351, 64293
-20°C
Liquid
Western Blot
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9JJX8, Q9NY57
STK32B
STK32B Fusion Protein Ag4507
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado