Learn More
STAT5-IN-1, MedChemExpress
Descripción
STAT5-IN-1 is a STAT5 inhibitor with an IC50 of 47 μM for STAT5β isoform.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | STAT5-IN-1 |
| CAS | 285986-31-4 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C16H11N3O3 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : 20 mg/mL (68.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CN=C1)N/N=C/C2=COC3=CC=CC=C3C2=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 293.28 |
| Formula Weight | 293.28 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?