missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amsta Rostfritt Stainless Steel Containers With Lid and 3 Clamps

Product Code. 10458821
Click to view available options
Volume (Metric):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
8 L
10 L
20 L
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10458821

Brand: Amsta Rostfritt 5060321+5051310X3

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Specifications

Product Type Container with Lid and 3 Clamps
Material Stainless Steel
Dimensions (L x W) 130 x 170 mm
Volume (Metric) 2 L
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt