Learn More
KARTELL Stackable Tank
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
72 mL
100 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Descripción
- Can be stacked.
- High resistance to organic and inorganic acids.
- Robust with lifting lugs and strengthening ribs to ensure long life.
- MATERIAL: HDPE
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 72 mL |
| Color | White |
| Height (Metric) | 310 mm |
| Length (Metric) | 730 mm |
| Material | HDPE |
| Type | Deep Tray |
| Width (Metric) | 440 mm |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido