Learn More
Stachyosehydrat, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 453140050
Weitere Details : CAS : 54261-98-2 Gewicht : 0.01000kg
Menge | 5g |
---|
Chemische Identifikatoren
54261-98-2 | |
666.58 | |
131801001 | |
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC3C(C(C(C(O3)OC4(C(C(C(O4)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O |
C24H42O21·xH2O | |
XQDOUZBIGFWLCL-UHFFFAOYSA-N | |
2-[[6-[[6-[3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol;trihydrat |
Spezifikation
Stachyose hydrate | |
+ 129.00 (20.00°C c=4, H2O) | |
12% max. | |
5g | |
C24H42O21·xH2O | |
XQDOUZBIGFWLCL-UHFFFAOYSA-N | |
2-[[6-[[6-[3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol;trihydrat | |
131801001 | |
Eigenschaften |
Authentic | |
+ 129.00 | |
95.0°C to 105.0°C | |
54261-98-2 | |
Solubility in water: soluble. | |
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC3C(C(C(C(O3)OC4(C(C(C(O4)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O | |
666.58 | |
666.58 |