Learn More
Invitrogen™ SRFBP1 Polyclonal Antibody
Descrizione
Immunogen sequence: DTGETHGDTRN DKIKPSTETR KLESVFFHSL SGSKSSRRNF KEQAPKTRSL DFPQNEPQIK NQFNKKLSGR LENTKQQLQL PLHPSWEASR RRKEQQSN Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 63%, rat 64%.
SRFBP1 may be involved in regulating transcriptional activation of cardiac genes during the aging process. It may play a role in biosynthesis and/or processing of SLC2A4 in adipose cells.
Specifica
Specifica
| Antigen | SRFBP1 |
| Applications | ChIP Assay, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gene | Srfbp1 |
| Gene Accession No. | Q8NEF9 |
| Gene Alias | 2810036K01Rik; BUD22; BUD22 homolog; FLJ25286; P49; p49/STRAP; RGD:1359398}; Rlb1; serum response factor binding protein 1; serum response factor-binding protein 1; SRFBP1; srfbp1 {ECO:0000312; SRF-dependent transcription regulation associated protein; SRF-dependent transcription regulation-associated protein; STRAP |
| Gene Symbols | Srfbp1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?