Specifications
| Melting Point | 198.0°C to 207.0°C |
| Color | White to White-Yellow |
| Loss on Drying | 0.5% max. (105°C, 2 hrs) |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98.5% min. (HPLC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| Merck Index | 15, 8887 |
| Specific Rotation Condition | −37° (20°C c=1,CHCl3) |
| Specific Rotation | − 37.00 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Spironolactone
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Reproductive toxicity Category 1B
- H360F-May damage fertility.
- H302-Harmful if swallowed.
- P201-Obtain special instructions before use.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.