Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer with Thermometer
Description
- Subdivisions: 0.001
- Calibration for use at 15.5°C/60°F
- Approx. Length: 305 mm
- Thermometer Range: 20 to 150°F
- Thermometer Subdivision: 2°F
- Thermometer Liquid Fill: SafetyBLUE
Spécification
Spécification
| Type | Specific Gravity Hydrometer |
| Increments | 0.002 |
| Length (Metric) | 30.5 cm |
| Temperature Range (Metric) | -7°C to +66°C |
| Specific Gravity Range | 1.000 to 1.220 |
| Temperature of Standardization | 15.5°C (60°F) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?