Learn More
Poulten & Graf GmbH Spare Piston for FORTUNA™ OPTIFIX™ SOLVENT Dispenser
Poulten & Graf GmbH Spare Piston for FORTUNA™ OPTIFIX™ SOLVENT Dispenser comes with a finger guard and volume setting system.
207.00 € - 1240.00 €
Specifications
Description Piston for OPTIFIX SOLVENT Dispenser
No. per Case 1
No. per Pack 1
Product Type Spare part for bottle top dispenser
Autoclavable Autoclavable
View More Specs
Products 9
Product Code Brand Capacity (Metric) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Capacity (Metric) Price Quantity & Availability  
10026081
View Documents Promotion Details
Poulten & Graf GmbH
101 00144
30 mL
285.00 €
Each
View alternative products
Save Up to 
»
Estimated Shipment: 21-05-2024
to see stock.
Add to basket
10096061
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Poulten & Graf GmbH
101 00156
300 mL
977.00 €
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 21-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
10168241
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Poulten & Graf GmbH
101 00138
10 mL
207.00 €
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 21-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
10289711
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Poulten & Graf GmbH
101 00133
5 mL
207.00 €
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 21-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
10488221
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Poulten & Graf GmbH
101 00153
200 mL
784.00 €
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 21-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
10515352
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Poulten & Graf GmbH
101 00151
100 mL
419.00 €
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 21-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
10638022
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Poulten & Graf GmbH
101 00158
500 mL
1240.00 €
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 21-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
10638212
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Poulten & Graf GmbH
101 00127
2 mL
207.00 €
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 21-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
10780923
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Poulten & Graf GmbH
101 00148
50 mL
312.00 €
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 21-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
Description
Description
  • Made of glass
  • With finger guard and volume setting system
Spécification
Spécification
Piston for OPTIFIX SOLVENT Dispenser
1
Autoclavable
Non-sterile
1
Spare part for bottle top dispenser
Reusable
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats