Learn More
Sodium Pyrophosphate Dibasic, TRC
Product Code. 30423197
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
30423197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30423197 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS0839331G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemical Name or Material Sodium Pyrophosphate Dibasic
CAS 7758-16-9
Molecular Formula H2Na2O7P2
Quantity 1 g
Synonym Disodium Diphosphate, Pyrophosphoric Acid Disodium Salt, Diphosphoric Acid Disodium Salt, Disodium Pyrophosphate, Disodium Acid Pyrophosphate
InChI Formula InChI=1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
SMILES [Na+].[Na+].OP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-]
IUPAC Name disodium;[hydroxy(oxido)phosphoryl] hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 221.94
Formula Weight 221.9071
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.