Learn More
Sodium Formate, Honeywell Fluka™
Product Code. p-7071836 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
Produktkod. 15651580
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 1784150G
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
for HPLC,≥99.0% (NT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-53-7
Molecular Formula CHNaO2
Molecular Weight (g/mol) 68.007
MDL Number MFCD00013101
InChI Key HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC Name sodium;formate
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Quantity 50 g
Linear Formula HCOONa
UN Number NONH for all modes of transport
Beilstein 3595134
Solubility Information Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Formula Weight 68.01g/mol
Percent Purity ≥99% (NT)
Chemical Name or Material Sodium Formate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.