Learn More
Sodium copper chlorophyllin B, MedChemExpress
Product Code. 16472389
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16472389 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16472389 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB2226
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Sodium copper chlorophyllin B exerts antiviral activities against Influenza virus and HIV with IC50s of 50 to 100 μM for both of them.
Sodium copper chlorophyllin B exerts antiviral activities against Influenza virus and HIV with IC50s of 50 to 100 μM for both of them.
Spécification
Chemical Name or Material Sodium copper chlorophyllin B
Physical Form Solid
CAS 28302-36-5
Color Black
Quantity 1 g
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C34H29CuN4Na3O7
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Solubility Information H2O : 10 mg/mL (13.55 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.67 mg/mL (9.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])CC1=C(C(C(O[Na])=O)=C(C)C2=CC3=[N]4C(C(C=O)=C3CC)=CC5=C(C=C)C(C)=C6[N-]75)[N-]2[Cu+2]47[N](C8=C6)=C1C(C8C)CCC(O[Na])=O
Molecular Weight (g/mol) 738.13
Formula Weight 738.13
Grade Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.