Learn More
Sodium amide, 99%, extra pure
Code produit. 10498862 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10498862
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 339241000
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7782-92-5 | H2NNa | 39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-92-5
Molecular Formula H2NNa
Molecular Weight (g/mol) 39
MDL Number MFCD00011117
InChI Key ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium amide, sodamide, sodium amide na nh2, unii-5db3g6px9d, 5db3g6px9d, sodium azanide, sodium amide, 50 wt. % suspension in toluene, sodiumamide, natriumamid, sodioamine
PubChem CID 24533
IUPAC Name sodium;azanide
SMILES [NH2-].[Na+]
Spécification
Boiling Point 400.0°C
Melting Point 210.0°C
Color Gray-White to White
Physical Form Powder, Irregular Flakes or Granules
Quantity 100 g
Assay Percent Range 99%
Linear Formula NaNH2
Fieser 01,1034; 02,373; 04,439; 05,591; 06,525; 08,446; 15,288
Merck Index 15, 8714
Solubility Information Solubility in water: reacts violently with water. Other solubilities: decomposes in hot alcohol
Formula Weight 39
Percent Purity 99%
Grade Extra Pure
Packaging Glass bottle
Chemical Name or Material Sodium amide, 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis